Learn More
VACUUBRAND™ Pièces en T en acier inox avec petites brides KF
140.00€ - 297.00€
Spécification
À utiliser avec | Vannes à commande solénoïde VV et VV C |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1 de chaque |
Type | Pièce en T |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10450463
|
VACUUBRAND™
20673514 |
16/16/16 mm |
168.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10059570
|
VACUUBRAND™
20673500 |
10/10/10 mm |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10009600
|
VACUUBRAND™
20673515 |
25/25/25 mm |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10682222
|
VACUUBRAND™
20673516 |
40 × 40 × 40 mm |
297.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Vannes à commande solénoïde VV et VV C | |
Acier inoxydable | |
1 de chaque | |
Pièce en T |