Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. ext. x H), soudure PVC
Fabriqué avec une soudure PVC et un tissu de tamis en acier inox.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.025.221-016
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.33000kg
Code produit. 11724459
  • 348.74€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en acier inox
  • Soudure en PVC
  • Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Spécification
Résistance à la chaleur jusqu’à 70°C
38 μm
200 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Acier inoxydable
Acier inoxydable
38 μm
Intérieure : 25 mm