Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. ext. x H), soudure PVC
Fabriqué avec une soudure PVC et un tissu de tamis en acier inox.
155.82€ - 348.74€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
Description | Résistance à la chaleur jusqu’à 70°C |
Certifications/Conformité | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11724459
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-016 |
38 μm |
348.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776747
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-021 |
56 μm |
157.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756757
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-037 |
224 μm |
155.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11799608
|
Linker Industrietechnik™
552.025.221-052 |
850 μm |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure en PVC
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
200 mm | |
Acier inoxydable | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Acier inoxydable | |
Résistance à la chaleur jusqu’à 70°C | |
Intérieure : 25 mm |