Learn More
RETSCH Pile de tamis de test en acier inox
Marque: RETSCH 60.166.000999
2221.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Pile de tamis de test | |
Tamiseuses AS 400 Control | |
65 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
400mm | |
0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm | |
ISO 3310 et ASTM E 11 | |
Certificat de conformité à la norme ISO 3310/1, 6 tamis (0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm) et bac collecteur |