Learn More
RETSCH Pile de tamis de test en acier inox
2920.30€ - 5538.50€
Spécification
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
---|---|
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Type | Pile de tamis de test |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10304752
|
RETSCH
60.166.000999 |
0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm |
2920.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964392
|
RETSCH
60.166.000998 |
63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31,5 mm |
4732.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974392
|
RETSCH
60.168.000999 |
63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm |
5538.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Pile de tamis de test |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ISO 3310 et ASTM E 11 |