Learn More
RETSCH Pile de tamis de test en acier inox
Marque: RETSCH 60.168.000999
4213.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Pile de tamis de test | |
Certificat de conformité à la norme ISO 3310/1 ou la norme NFX 11-504, 7 tamis (63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) et bac collecteur |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
450mm | |
63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm | |
ISO 3310 et ASTM E 11 | |
100mm |