Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en micromètres avec ASTM E 11
148.40€ - 1197.80€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10300532
|
RETSCH
60.132.000106 |
106μ m |
168.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10310532
|
RETSCH
60.132.000125 |
125 μm |
148.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10416051
|
RETSCH
60.132.000150 |
150 μm |
148.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10620462
|
RETSCH
60.132.000180 |
180 μm |
148.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10630282
|
RETSCH
60.132.000020 |
20μ m |
1197.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10426051
|
RETSCH
60.132.000212 |
212μ m |
148.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228691
|
RETSCH
60.132.000250 |
250 μm |
175.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10146411
|
RETSCH
60.132.000025 |
25μ m |
551.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10700863
|
RETSCH
60.132.000300 |
300 μm |
168.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10299161
|
RETSCH
60.132.000032 |
32 μm |
320.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10456431
|
RETSCH
60.132.000355 |
355 μm |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176601
|
RETSCH
60.132.000038 |
38μ m |
319.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10015091
|
RETSCH
60.132.000425 |
425 μm |
168.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10408161
|
RETSCH
60.132.000045 |
45μ m |
225.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10554112
|
RETSCH
60.132.000500 |
500 μm |
148.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10505842
|
RETSCH
60.132.000053 |
53 μm |
188.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10208501
|
RETSCH
60.132.000063 |
63 μm |
174.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084921
|
RETSCH
60.132.000600 |
600 μm |
151.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10751433
|
RETSCH
60.132.000710 |
710 μm |
151.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10268591
|
RETSCH
60.132.000075 |
75μ m |
168.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504692
|
RETSCH
60.132.000850 |
850 μm |
178.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10458541
|
RETSCH
60.132.000090 |
90μ m |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
200mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
50 mm |