Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec plaques perforées à trous ronds
Marque: RETSCH 60.162.090000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm• Trous ronds DIN 3310/2
• Pour tamisage de granulats
• Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
• Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
• Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
• Diamètre 400mm, hauteur 65mm
• Cadre acier inox 304
• Tôle acier inox
• Tôle perforée φ 400mm
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Certificat de conformité |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
400mm | |
90 mm | |
ISO 3310/2 | |
65 mm |