Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec plaques perforées à trous ronds
511.98€ - 990.04€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 400mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10307902
|
RETSCH
60.162.001250 |
1,25mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10368372
|
RETSCH
60.162.106000 |
106 mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10154732
|
RETSCH
60.162.100000 |
100mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10572863
|
RETSCH
60.162.010000 |
10mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10798784
|
RETSCH
60.162.011200 |
11,2mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10378372
|
RETSCH
60.162.112000 |
112mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10675163
|
RETSCH
60.162.012500 |
12,5mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10164732
|
RETSCH
60.162.125000 |
125mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10124542
|
RETSCH
60.162.013200 |
13,2mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10092792
|
RETSCH
60.162.016000 |
16 mm |
580.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10685163
|
RETSCH
60.162.014000 |
14mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10645743
|
RETSCH
60.162.018000 |
18 mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032822
|
RETSCH
60.162.019000 |
19mm |
580.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10462262
|
RETSCH
60.162.002360 |
2,36mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10276652
|
RETSCH
60.162.001000 |
1 mm |
990.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10338512
|
RETSCH
60.162.002500 |
2,5mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10286362
|
RETSCH
60.162.020000 |
20mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10296262
|
RETSCH
60.162.002800 |
2,8mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10104782
|
RETSCH
60.162.022400 |
22,4mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10412272
|
RETSCH
60.162.025000 |
25mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10412462
|
RETSCH
60.162.026500 |
26,5mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10686123
|
RETSCH
60.162.028000 |
28mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10183812
|
RETSCH
60.162.002000 |
2 mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10739774
|
RETSCH
60.162.003150 |
3,15mm |
990.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10236412
|
RETSCH
60.162.003350 |
3,35mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10032832
|
RETSCH
60.162.003550 |
3,55mm |
870.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473032
|
RETSCH
60.162.037500 |
37,5mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10626703
|
RETSCH
60.162.004500 |
4,5mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10738794
|
RETSCH
60.162.031500 |
31,5mm |
580.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10799944
|
RETSCH
60.162.045000 |
45 mm |
580.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10105022
|
RETSCH
60.162.040000 |
40mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10789934
|
RETSCH
60.162.004750 |
4,75mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574593
|
RETSCH
60.162.035500 |
35,5mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10625933
|
RETSCH
60.162.004000 |
4 mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10012692
|
RETSCH
60.162.005600 |
5,6mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10206802
|
RETSCH
60.162.053000 |
53mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10338182
|
RETSCH
60.162.056000 |
56mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10002692
|
RETSCH
60.162.005000 |
5 mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10012732
|
RETSCH
60.162.050000 |
50 mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10464182
|
RETSCH
60.162.006300 |
6,3mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10474182
|
RETSCH
60.162.006700 |
6,7mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10012742
|
RETSCH
60.162.063000 |
63 mm |
631.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10348132
|
RETSCH
60.162.007100 |
7,1mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10236322
|
RETSCH
60.162.071000 |
71 mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10296362
|
RETSCH
60.162.075000 |
75mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10296742
|
RETSCH
60.162.008000 |
8mm |
580.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10328232
|
RETSCH
60.162.080000 |
80mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10494182
|
RETSCH
60.162.090000 |
90 mm |
558.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10634593
|
RETSCH
60.162.009500 |
9,5mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10768624
|
RETSCH
60.162.009000 |
9 mm |
511.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm• Trous ronds DIN 3310/2
• Pour tamisage de granulats
• Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
• Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
• Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
• Diamètre 400mm, hauteur 65mm
• Cadre acier inox 304
• Tôle acier inox
• Tôle perforée φ 400mm
Spezifikation
400mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ISO 3310/2 | |
65 mm |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Certificat de conformité |