Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec fil en acier inox
Marque:  RETSCH 60.166.001180
300.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Code produit. 10136121
  • 396.44€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-07-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1/boîte
Tamis
Agitateur à vibration AS 450
65 mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
400mm
1,18mm
ISO 3310/1
Certificat de conformité