Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 450 mm de dia., porosités en micromètres avec ASTM E 11
Marque: RETSCH 60.169.000090
546.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23265" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 2.60000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur à vibration AS 450 | |
100mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
450mm | |
90μ m | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |