Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 450 mm de dia., porosités en micromètres avec ASTM E 11
716.56€ - 1388.60€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 450mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11934702
|
RETSCH
60.169.000300 |
300 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994692
|
RETSCH
60.169.000150 |
150 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984692
|
RETSCH
60.169.000125 |
125 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974692
|
RETSCH
60.169.000106 |
106 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904702
|
RETSCH
60.169.000180 |
180 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914702
|
RETSCH
60.169.000212 |
212 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924702
|
RETSCH
60.169.000250 |
250 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914692
|
RETSCH
60.169.000038 |
38 μm |
1388.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944702
|
RETSCH
60.169.000355 |
355 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954692
|
RETSCH
60.169.000063 |
63 μm |
857.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974702
|
RETSCH
60.169.000600 |
600μ m |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954702
|
RETSCH
60.169.000425 |
425μ m |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964702
|
RETSCH
60.169.000500 |
500 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934692
|
RETSCH
60.169.000053 |
53 μm |
948.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924692
|
RETSCH
60.169.000045 |
45 μm |
1040.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984702
|
RETSCH
60.169.000710 |
710 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944692
|
RETSCH
60.169.000075 |
75 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994702
|
RETSCH
60.169.000850 |
850 μm |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964692
|
RETSCH
60.169.000090 |
90μ m |
716.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
450mm | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Agitateur à vibration AS 450 | |
100 mm |