Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox pour tamis de test
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis.
60.10€ - 360.40€
Spécification
Type | Bac collecteur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Tamis de test |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10360182
|
RETSCH
60.010.000100 |
100mm | 40mm |
96.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10153262
|
RETSCH
69.720.0025 |
200mm | 25mm |
114.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11964422
|
RETSCH
69.720.3025 |
203mm | 25,4mm |
103.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10136071
|
RETSCH
60.010.000400 |
400mm | 65 mm |
325.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10790843
|
RETSCH
60.010.000305 |
305mm | 40 mm |
181.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11347550
|
RETSCH
60.010.000450 |
450mm | 50 mm |
360.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10238981
|
RETSCH
69.720.3050 |
203mm | 50,8mm |
86.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12549737
|
RETSCH
60.010.000315 |
315mm | 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10146021
|
RETSCH
60.010.000150 |
150mm | 40mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10585072
|
RETSCH
200S/STREC |
200mm | 50mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Acier inox
- Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis avec joint torique
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
Spécification
Bac collecteur | |
Acier inoxydable | |
Tamis de test |