Learn More
Thermo Scientific™ Raccords, raccords en T et croix en acier inox
Minimisez les volumes morts du système et assurez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox.
Marque: Thermo Scientific™ U-437
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01350kg
Description
Minimisez les volumes morts du système et garantissez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox Thermo Scientific™. Comprend deux écrous et ferrules en acier inox.
- Formats de volume mort zéro absolu ou faible
- Comprend deux écrous et ferrules en acier inox
Spécification
Raccord union | |
Raccord avec 2 écrous et ferrules en acier inox | |
Acier inoxydable |
0,836 µl | |
Trou traversant de 0,050 po | |
Raccords Upchurch Scientific / Parker |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.