Learn More
Wuertt Celluloid™ Panier en fil d’acier inoxydable
184.00€ - 1085.00€
Spécification
Type de produit | Basket |
---|---|
Matériau | Stainless Steel |
À utiliser avec (application) | Storage and Transport |
Quantité | 1 Each |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11960867
|
Wuertt Celluloid™
5200113 |
100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11986993
|
Wuertt Celluloid™
52400113 |
300 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Basket | |
Stainless Steel | |
Storage and Transport | |
1 Each |