Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage à vis sans fin
En acier inox 1,4016
Marque: Buerkle™ 8677-1625
17.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01400kg
Description
- Avec filetage
- La vis est revêtue de zinc
Spécification
Collier de serrage à vis sans fin | |
Acier inoxydable | |
10/boîte |
16 à 27 mm | |
Tuyaux | |
16 à 27 mm de diamètre |