Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage à vis sans fin
En acier inox 1,4016
17.15€ - 23.45€
Spécification
Type de produit | Collier de serrage à vis sans fin |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec | Tuyaux |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10595624
|
Buerkle™
8677-0812 |
8 à 12 mm de diamètre |
19.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16616703
|
Buerkle™
8677-2540 |
de 25 à 40 mm |
23.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15784068
|
Buerkle™
8677-2032 |
20 à 32 mm de diamètre |
22.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10428151
|
Buerkle™
8677-1016 |
10 à 16 mm de diamètre |
17.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10263020
|
Buerkle™
8677-1220 |
12 à 20 mm de diamètre |
19.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10550784
|
Buerkle™
8677-1625 |
16 à 27 mm de diamètre |
20.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec filetage
- La vis est revêtue de zinc
Spécification
Collier de serrage à vis sans fin | |
Acier inoxydable | |
Tuyaux |