Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage à vis sans fin
En acier inox 1,4016
Marque: Buerkle™ 8677-2032
17.53 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01400kg
Description
- Avec filetage
- La vis est revêtue de zinc
Spécification
Clip de serrage à vis sans fin | |
Acier inoxydable | |
Tuyaux | |
20 à 32 mm de diamètre |
de 20 à 32 mm | |
Tuyaux | |
10/boîte |