Learn More
Solution tampon standard pH 7, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics ProduitsCode nomenclature Nacres: NA.25
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mL
60 Ampules
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
250mL
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénophosphate disodique, acide citrique
- Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillés sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Specifications
Specifications
Point d’ébullition | 101°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.01g/cm3 |
pH | 7 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 60 Ampules |
Formule | Eau, hydrogénophosphate disodique, acide citrique |
Odeur | Odroless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solution tampon standard pH 7, SI Analytics™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction