Learn More
Kinematica Agrégat de dispersion standard pour PT2500E
Utilise deux rangées de dents, convient à un large éventail d’applications de laboratoire et est fiable et efficace.
2180.00€ - 2235.00€
Spécification
Type de produit | Agrégat de dispersion standard |
---|---|
Longueur (métrique) | 192 mm |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la sonde | Plage de volume (métrique) | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la sonde | Plage de volume (métrique) | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11980439
|
Kinematica
11030069 |
12 mm | 100 ml à 2 L | 21 m/s |
2180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13486473
|
Kinematica
11030265 |
25 mm | 100 ml à 2,5 L | 26 m/s |
2235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Sélection et applications :
- Toutes les tâches de dispersion standard
- Broyage d’échantillons de tissus animaux et humains dans une grande variété de fluides et de volumes
- Préparation d’échantillons pour l’extraction et la dissolution de matières organiques
- Préparation d’échantillons pour les procédures de diagnostic médical ainsi que pour l’analyse d’ADN
- Extractions de systèmes / substances à partir d’échantillons d’origine végétale
- Rupture de cellules animales et humaines
- Désagglomération de structures cellulaires unies
- Mélange intensif
Spécification
Agrégat de dispersion standard | |
192 mm | |
1 de chaque |