Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 900x630x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 900 x 630 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
567.30€ - 625.07€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 366 x 900 x 630 mm |
---|---|
Nbre de portes | 2 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15783112
|
Koettermann™
307-00202 |
Oui |
625.07€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15773112
|
Koettermann™
307-00201 |
Non |
567.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire murale
- Deux portes
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 900 x 630 mm | |
2 | |
1 | |
Armoire avec montage mural |