Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SILGUR sur plaques de verre
Séparez les mélanges non volatils avec ces couches de silice standard non modifiées pour CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard SILGUR sur plaques de verre sont disponibles dans différentes tailles de plaque et épaisseurs de couche. Sélectionnez un indicateur fluorescent et choisissez parmi les différents formats.
200.00€ - 249.00€
Spécification
Matériau | Silice 60 |
---|---|
Granulométrie | 5 à 17 μm |
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque en verre |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Indicateur fluorescent | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Épaisseur (métrique) | Indicateur fluorescent | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10226191
|
Macherey-Nagel™
810012 |
10 x 20 cm | 0,25 mm | Aucun |
249.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10401672
|
Macherey-Nagel™
810013 |
20 x 20 cm | 0,25 mm | Aucun |
200.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10115191
|
Macherey-Nagel™
810022 |
10 x 20 cm | 0,25 mm | UV254 |
249.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10786522
|
Macherey-Nagel™
810023 |
20 x 20 cm | 0,25 mm | UV254 |
200.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g, taille moyenne des pores 60 Å,
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g, granulométrie de 5–17 μm
- Disponible en plaques de verre avec ou sans indicateur fluorescent
- Également disponible sous forme de feuilles en aluminium ALUGRAM™ Xtra
- Excellente efficacité de séparation
- Coupe facile et fiable
- Mouillabilité exceptionnelle
- Zone de kieselguhr pour une application rapide des échantillons
- Le kieselguhr étant complètement inerte à l’égard d’un grand nombre de composés, les échantillons forment toujours une bande étroite à l'interface des deux adsorbants, indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des taches dans la zone de concentration (voir figure). La séparation se fait alors dans la couche de silice
Spécification
Silice 60 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
5 à 17 μm | |
Plaque en verre | |
∼500 m2/g |