missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
StAR Antibody (STAR/2140), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-75740PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
StAR Monoclonal antibody specifically detects StAR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| StAR | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| cholesterol trafficker, mitochondrial steroid acute regulatory protein, StAR, StARD1, STARD1StAR-related lipid transfer (START) domain containing 1, START domain containing 1, START domain-containing protein 1, steroid acute regulatory protein, steroidogenic acute regulator, steroidogenic acute regulatory protein, steroidogenic acute regulatory protein, mitochondrial | |
| Recombinant fragment (around aa 39-108) of human StAR protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P49675) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 6770 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| STAR/2140 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu