Learn More
Solution indicatrice d’amidon 1 %, solution volumétrique standard Acculute, volume standard de 1 L, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Starch indicator solution |
CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
Forme physique | Liquide |
Plage de pourcentage du dosage | 100% |
Numéro MDL | MFCD00082026 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Quantité | 1 U |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Amidon : 20 % ; eau : 80 % |
Tension de vapeur | 17mm Hg at 20°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
Y18K522 | Certificat d’analyse | 04/12/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
Y18K521 | Certificat d’analyse | 04/12/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
W18K526 | Certificat d’analyse | 23/09/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
N15K505 | Certificat d’analyse | 05/04/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
N07K504 | Certificat d’analyse | 19/03/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chromatographie et produits chimiques
Chromatographie et produits chimiquesCode promotionnel: 24120Expire: 2025-10-31
Jours
22Heures
0Minutes
12Secondes
30 -
Plusieurs fabricants
Économisez jusqu'à 63 %
Des économies importantes sur les technologies de pointe et les essais de matériaux.Code promotionnel: 24141Expire: 2025-12-14