missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STARD10 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18576491 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 647
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18576491 0.1 mL, Alexa Fluor 647
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18576491 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298108AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

STARD10 Polyclonal antibody specifically detects STARD10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène STARD10
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Antigen NY-CO-28, CGI-52, MGC14401, NY-CO-28, PCTP2, PCTP-L, PCTP-like protein, Serologically defined colon cancer antigen 28SDCCAG28, StARD10, StAR-related lipid transfer (START) domain containing 10, StAR-related lipid transfer protein 10, START domain containing 10, START domain-containing protein 10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human STARD10 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10809
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.