Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage StartingBlock™ (PBS)
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA.
Marque: Thermo Scientific™ 37543
272.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24079" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le tampon de blocage StartingBlock est une protéine purifiée individuelle qui permet de rapidement bloquer les transferts Western et les tests ELISA. Il est largement compatible avec toute une gamme d’anticorps, de combinaisons d’anticorps et d’autres systèmes d’analyse et de dosage des protéines. Le tampon de blocage StartingBlock est disponible en PBS et TBS, avec ou sans Tween 20.
Les caractéristiques du tampon de blocage StartingBlock sont les suivantes :• Déshybridation et réapplication sans blocage—les transferts restent bloqués même après l’étape de déshybridation avec le tampon de déshybridation Restore (Réf. n° 21059)
• Compatible avec de nombreux systèmes de détection—transfert Western, analyses ELISA et IHC avec des anticorps ou des sondes avidine/biotine (le bloqueur est exempt de sérum et de biotine)
• Temps de blocage courts—moins de 15 minutes pour les membranes en nitrocellulose ou en PVDF ; presque instantané pour les puits de microplaques en polystyrène
Spécification
Tampons de blocage | |
Western Blot | |
StartingBlock™ | |
Formulation protéique exclusive dans une solution saline tamponnée au phosphate, pH 7,5, avec Tween 20 à 0,05 % |
1X | |
Liquide | |
1 L |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ402852 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 37543_LITL18 PROMO,37543 |
ZF391549 | Certificat d’analyse | 29/06/2024 | 37543_LITL18 PROMO,37543 |
YJ380834 | Certificat d’analyse | 25/01/2024 | 37543_LITL18 PROMO,37543 |
YA359760 | Certificat d’analyse | 25/01/2023 | 37543_LITL18 PROMO,37543 |
XH347935 | Certificat d’analyse | 07/09/2022 | 37543_LITL18 PROMO,37543 |
Promotions
-
Thermo Scientific
,
Thermo Scientific Pierce
Promotion sur les essentiels de la biologie des protéines
Nos produits phares pour renforcer votre recherche du début à la finCode promotionnel: 24079Expire: 2025-12-30
-
Plusieurs fabricants
La science est déjà assez difficile Vos bioréactifs ne devraient pas l’être
Des performances fiables. Des prix spéciaux. Des chercheurs plus heureux.Code promotionnel: 24128Expire: 2025-08-31