Learn More
Mecmesin™ Tournevis dynamique anti-statique
Convient à la mesure du couple statique très fin.
1362.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11937999
|
Mecmesin™
871002 |
1,5 Nm |
1362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11957999
|
Mecmesin™
871005 |
6 Nm |
1362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Capteur de force et de couple• Capteur de force 1 à 100000 N
• Capteur de couple 0,01 à 150 N.m
• Capteur de couple
• Mandrin capteur de couple
• Inclus avec certificat de calibration rattaché UKAS en 5 points pour chaquesens de rotation