Learn More
STAU2 Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498017 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498017 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498017 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338039CL1
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
STAU2 Polyclonal antibody specifically detects STAU2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène STAU2
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène DKFZp781K0371,39K2, double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 2,39K3, MGC119606, staufen (Drosophila, RNA-binding protein) homolog 2, staufen homolog 2, staufen, RNA binding protein, homolog 2 (Drosophila)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human STAU2 (NP_001157852.1).,, Sequence:, PEYGQGMNPISRLAQIQQAKKEKEPDYVLLSERGMPRRREFVMQVKVGNEVATGTGPNKKIAKKNAAEAMLLQLGYKASTNLQDQLEKTGENKGWSGPKPG
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27067
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG