missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STCH Antibody (2F6), DyLight 680, Novus Biologicals™

Code produit 18248480 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18248480 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18248480 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP260243FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

STCH Monoclonal antibody specifically detects STCH in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène STCH
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 2F6
Conjugué DyLight 680
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène heat shock 70 kDa protein 13, heat shock protein 70kDa family, member 13, microsomal stress 70 protein ATPase core, Microsomal stress-70 protein ATPase core, STCHStress-70 protein chaperone microsome-associated 60 kDa protein, stress 70 protein chaperone, microsome-associated, 60kD, stress 70 protein chaperone, microsome-associated, 60kDa
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human STCH (23-471aa) purified from E. coli
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6782
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.