Learn More
Rogo Sampaic™ Anneaux ouverts en acier galvanisé
Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Les anneaux ouverts en acier galvanisé Rogo Sampaic™ sont un choix économique et durable.
12.03€ - 28.73€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type de produit | Anneau ouvert |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11752654
|
Rogo Sampaic™
FCR501 |
60 mm |
18.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782654
|
Rogo Sampaic™
FCR503 |
100 mm |
27.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11762654
|
Rogo Sampaic™
FCR502 |
80 mm |
12.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11792654
|
Rogo Sampaic™
RBB008 |
140 mm |
28.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en plusieurs diamètres
- Aide à la prise en charge d’une variété de verrerie et d’autres équipements de chimie
Spécification
Acier | |
Anneau ouvert | |
1 de chaque |