Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 36482
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Code produit. 17526646
  • 122.96€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable (1.4301) y compris ventilation, joint NBR, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
2.6 gal.
Jaune
6.69 in.
11.02 in.
6.61 lb.
10 L
Acier
170.00 mm
280.00 mm
3 kg