Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
98.05€ - 137.80€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17806466
|
asecos™
36475 |
5 L | 169.00 mm |
98.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17806356
|
asecos™
36476 |
10 L | 241.00 mm |
100.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17526646
|
asecos™
36482 |
10 L | 280.00 mm |
122.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17836416
|
asecos™
36477 |
20 L | 271.00 mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17866326
|
asecos™
36483 |
20 L | 470.00 mm |
137.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
- avec robinet de dosage fin en acier inoxydable (1.4301) y compris ventilation, joint NBR, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Jaune | |
Acier |