Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 36476
Informations supplémentaires : Poids : 2.60000kg
Code produit. 17806356
  • 100.17€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable (1.4301) y compris ventilation, joint NBR, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
2.6 gal.
Jaune
9.61 in.
9.49 in.
5.73 lb.
10 L
Acier
244.00 mm
241.00 mm
2.6 kg