Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 36477
Informations supplémentaires : Poids : 3.70000kg
Code produit. 17836416
  • 106.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
  • avec robinet de dosage fin en acier inoxydable (1.4301) y compris ventilation, joint NBR, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Spécification
5.3 gal.
Jaune
12.13 in.
10.67 in.
8.16 lb.
20 L
Acier
308.00 mm
271.00 mm
3.7 kg