Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier zingué avec revêtement en liège
Marque:  Bochem™ 5481
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.41400kg
Code produit. 10278540
  • 31.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Spécification
1 de chaque
Acier en plaques de zinc
180 mm
Pince du support
150 mm