Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier zingué avec revêtement en liège
31.55€ - 35.50€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince du support |
Matériau | Acier en plaques de zinc |
Longueur (métrique) | 180 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035010
|
Bochem™
5482 |
120 mm |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10278540
|
Bochem™
5481 |
150 mm |
31.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1 de chaque | |
Pince du support | |
Acier en plaques de zinc | |
180 mm |