Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical Stepsaver™ 50V39
Gagnez du temps et améliorez la précision de vos résultats grâce au rotor vertical Thermo Scientific™ StepSaver™ 50 V39 en titane.
34610.00€ - 34920.00€
Spécification
Description | Rotor vertical en titane Stepsaver 50V39 |
---|---|
Matériau | Titane |
Type | Rotor vertical |
Vitesse max. | 50 000 tr/min |
Rayon (métrique) Min. | 60,8 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12111720
|
Thermo Scientific™
79245 |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | 8 x 39 mL | 50 000 tr/min | 241,831 ×g |
34610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
12161720
|
Thermo Scientific™
79277 |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | 8 x 13,5 mL | 50 000 tr/min | 228,706 ×g |
34920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Gagnez du temps et améliorez la précision des résultats avec le rotor vertical en titane Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
- Rotor vertical en titane à angle de 0°
- Capacité : Disponibles en 39 ml et 13,5 ml
- Vitesse maxi/FCR : 50,000 tr/min / 241,831 x g (39 ml), 228,706 x g (13,5 ml)
- Facteur K : 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
Spécification
Rotor vertical en titane Stepsaver 50V39 | |
Rotor vertical | |
60,8 mm | |
16 mm | |
Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX | |
205,807 ×g |
Titane | |
50 000 tr/min | |
93 mm | |
10,3 kg (22,7 lb) | |
0° | |
169,784 ×g |