Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert graduées, stériles
En PEBD.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- De couleur transparente
- Contient des graduations
- Stérile
Spécification
PEBD | |
30 | |
500/boîte | |
25 boîtes intérieures de 20 | |
150 mm |
Stérile | |
Oui | |
33 μl | |
1 ml | |
Pipette de transfert |