Learn More
BRAND™ Pointes de distributeur de précision stérile PD-Tip™ II pour pipettes répétitives
Le distributeur de précision stérile BRAND™ PD-Tip™ II s’adapte à tous les instruments utilisant des pointes répétitives standard.
55.00€ - 208.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Non autoclavable |
Certifications/Conformité | Certificat de performance / Certificat de pureté |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16313176
|
BRAND™
705730 |
0,1 mL | 100/boîte |
208.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16323176
|
BRAND™
705732 |
0,5 ml | 100/boîte |
203.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16333176
|
BRAND™
705734 |
1 ml | 100/boîte |
203.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16343176
|
BRAND™
705736 |
1,25 ml | 100/boîte |
188.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16353176
|
BRAND™
705738 |
2,5 ml | 100/boîte |
203.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16363176
|
BRAND™
705740 |
5 ml | 100/boîte |
203.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16373176
|
BRAND™
705742 |
10 ml | 100/boîte |
188.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16383176
|
BRAND™
705744 |
12,5 ml | 100/boîte |
203.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16393176
|
BRAND™
705746 |
25 ml | 25/boîte |
56.95€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16303186
|
BRAND™
705748 |
50 ml | 25/boîte |
55.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Détection automatique de la taille par les pipettes électroniques BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S et HandyStep™
- BIO-CERT™ stériles
- Les pointes BIO-CERT™ sont sans ADN, sans RNase, sans endotoxines et sans ATP
- Les tailles 25 ml et 50 ml comprennent un adaptateur
- Les adaptateurs sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
Spécification
Sans filtre | |
Naturel | |
Certificat de performance / Certificat de pureté | |
Beta | |
Déplacement positif | |
HandyStep™ Touch™, HandyStep™ Touch™ S | |
PD-Tip™ II |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Sans endotoxines, ADN, Rnase ni ATP | |
Emballage individuel | |
Oui | |
Oui | |
Cylindre en PP ; Piston en PE |