Learn More
Bel-Art™ Pelle d’échantillonnage à fond plat Sterileware™
La pelle d’échantillonnage à fond plat Bel-Art™ Sterileware™ est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques pour la production générale ou les travaux de laboratoire.
Marque: Bel-Art™ F36911-0150
Informations supplémentaires : Poids : 3.32610kg
Description
- Le fond plat permet d’être utilisé comme nacelle de pesée
- Les volumes approximatifs peuvent être mesurés en éliminant l’excès de poudre
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
5,1 oz. | |
Oui | |
100/boîte | |
3 3/4 po |
Plat | |
150 ml | |
Stérile | |
Bol :12,3 x 6,8 x 3,4 cm (4 7/8 x 2 3/4 x 1 3/8 po) | |
9,5 cm |