Learn More
Bel-Art™ Pelle d’échantillonnage à fond plat Sterileware™
La pelle d’échantillonnage à fond plat Bel-Art™ Sterileware™ est utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques pour la production générale ou les travaux de laboratoire.
225.00€ - 409.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène hautement résistant aux chocs |
---|---|
Type de fond | Plat |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16612814
|
Bel-Art™
F36911-0025 |
25 ml |
225.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16622814
|
Bel-Art™
F36911-0050 |
50 ml |
254.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16642814
|
Bel-Art™
F36911-0150 |
150 ml |
324.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16652814
|
Bel-Art™
F36911-0250 |
250 ml |
384.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16662814
|
Bel-Art™
F36911-0500 |
500 ml |
377.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16672814
|
Bel-Art™
F36911-1000 |
1 000 ml |
409.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16632814
|
Bel-Art™
F36911-0100 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Le fond plat permet d’être utilisé comme nacelle de pesée
- Les volumes approximatifs peuvent être mesurés en éliminant l’excès de poudre
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Les pelles en polystyrène hautement résistant aux chocs (HIPS) sont thermoscellées en sachets en polyéthylène individuels
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Jetable et à usage unique
- Lot estampillé pour un traçage précis
- Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Polystyrène hautement résistant aux chocs | |
Plat | |
Oui | |
Stérile |