Learn More
Thermo Scientific™ Anse Sterilin™ avec sphère
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Possibilité d’inoculation, de repiquage par dilution, de répartition et de récolte des colonies.
90.76€ - 692.52€
Code produit | Marque | Type de produit | Volume | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Volume | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11379283
|
Thermo Scientific™
SL1H |
Anse avec aiguille | 1μL | Vert foncé | 10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11834732
|
Thermo Scientific™
SL1S |
Anse avec aiguille | 1μL | Vert pâle | 10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11369283
|
Thermo Scientific™
SL10H |
Anse avec aiguille | 10μL | Bleu foncé | 10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11814732
|
Thermo Scientific™
SL10S |
Anse avec aiguille | 10μL | Bleu pâle | 10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11778858
|
Thermo Scientific™
QL1 |
Anse d’inoculation avec sphère | 1 μl | Vert | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11788858
|
Thermo Scientific™
QL10 |
Anse d’inoculation avec sphère | 10 μl | Bleu | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11718868
|
Thermo Scientific™
SN20 |
Aiguille d’inoculation | Violet | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11788978
|
Thermo Scientific™
SPCS01 |
Étaleur en forme de L | Bleu | 500 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11728868
|
Thermo Scientific™
SPCS05 |
Étaleur en forme de L | Bleu | 1000 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Simplifiez vos travaux de culture avec les anses et étaleurs Thermo Scientific™ Sterilin™. Sélections pour l’inoculation, le repiquage par dilution, la répartition et la récolte des colonies.
- Pour l’inoculation, le repiquage par dilution, l’étalement et la récolte de colonies isolées
- Éliminent le besoin de flamme et les risques que cela représente ; Anse d’inoculation pour des volumes d’échantillons fixes avec choix de la sphère pour le repiquage par dilution ou de l’aiguille pour le prélèvement des colonies et des cultures en profondeur
- Choix d’anses rigides ou flexibles pour s’adapter aux différentes applications et préférences de l’utilisateur
- L’axe hexagonal améliore l’adhérence et facilite l’orientation.
- Sans lubrifiants, huiles et charges électrostatiques pour faciliter un mouillage constant et un transfert de liquide complet
- Pas de bords rugueux pour un placage et un repiquage lisses et sans problème des cultures
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Disponibles uniquement dans certaines régions
Spécification
Irradiés |