Learn More
Buerkle™ Cuillères détectables SteriPlast™
Pour l’échantillonnage des poudres, des granulés et des liquides. Les cuillères détectables SteriPlast™ Buerkle™ sont stérilisées par rayons gamma.
66.80€ - 87.10€
Spécification
Type de produit | Cuillère d’échantillonnage détectable |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15684114
|
Buerkle™
5378-2011 |
127 mm | 2,5 ml |
66.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694114
|
Buerkle™
5378-2012 |
170 mm | 10 ml |
87.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- L’utilisation d’outils bleus permet de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
- Il s’agit là d’un critère important dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
- Peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP / IFS
- Conditionnées individuellement pour un usage unique
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Peuvent être détectés par des scanners couleur, des détecteurs de métaux ou des rayons X
Spécification
Cuillère d’échantillonnage détectable | |
Non autoclavable | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et liquides |
Polystyrène | |
Oui | |
Blue |