Learn More
Buerkle™ Pelle à échantillon SteriPlast™/LaboPlast™ poignée longue
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites.
Marque: Buerkle™ 5378-5013
25.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- La pelle d’échantillonnage avec poignée longue peut être utilisée pour prélever des échantillons de poudres, de granulés et de pâtes.
- La poignée longue permet d’échantillonner de plus grands récipients même avec peu de contenu ou d’atteindre par des ouvertures étroites.
- Avec le fond droit de la pelle, le milieu peut être mis en place directement à partir du fond du récipient.
- PS, blanc
- Conditionnement individuel
- Longueur de la poignée 300 mm
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
50 ml | |
Non stérile | |
300 mm |
PS | |
Long manche | |
Oui | |
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA |