Learn More
Buerkle™ Pelle à échantillon SteriPlast™/LaboPlast™ poignée longue
La pelle à échantillon est destinée au prélèvement d’échantillons de poudres, granulés et pâtes. La poignée longue permet dans ce cadre de prélever des échantillons de grands récipients avec peu de contenu ou de pénétrer par des ouvertures étroites.
27.40€ - 35.30€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Longueur (métrique) de la poignée | 300 mm |
Code produit | Marque | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17288630
|
Buerkle™
5378-5013 |
Non stérile | 50 ml |
27.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17298630
|
Buerkle™
5378-5014 |
Stérile | 50 ml |
35.19€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17290604
|
Buerkle™
5378-5018 |
Stérile | 100 ml |
35.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17280604
|
Buerkle™
5378-5017 |
Non stérile | 100 ml |
28.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PS, blanc
- Conditionnement individuel et stérilisation en option
- Longueur de la poignée 300 mm
- Pour usage unique
- Fabriquées en salle blanche (classe de salle blanche 7)
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
Spécification
PS | |
Non autoclavable | |
Oui | |
300 mm |