Learn More
Buerkle™ Spatules d’échantillonnage SteriPlast™
Percent les sachets en papier ou en plastique pour l’échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes. Les spatules d’échantillonnage SteriPlast™ Buerkle™ sont stériles et conditionnées individuellement. Elles sont disponibles avec ou sans gaine pour une meilleure intégrité des échantillons.
Marque: Buerkle™ 5378-1010
30.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.31000kg
Description
- Profondeur d’insertion de 150 mm
- Lame pointue pour un perçage facile du papier ou des sachets en plastique
- Disponible avec ou sans gaine pour réduire le risque de contamination de l’échantillon
- Poignée ergonomique solide
- Idéal pour l’échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes
- Conditionnement individuel pour usage unique
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7 (10 000)
Spécification
Spatule | |
Non autoclavable | |
12 ml | |
Blanc | |
268 mm |
Polystyrène | |
Avec gaine | |
Stérile | |
Échantillonnage des poudres, granulés et pâtes |