Learn More
Sampling Systems™ Bol mélangeur à usage unique SteriWare™
Idéal pour le pré-mélange de médicaments puissants et de substances hautement colorées. Sampling Systems™ Le bol mélangeur à usage unique SteriWare™ peut être utilisé dans les laboratoires et la production, ainsi que pour les tâches à petite échelle.
Marque: Sampling Systems™ 8017H-30
Informations supplémentaires : Poids : 20.39040kg
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Peut être utilisé directement dans le sachet
- Ne nécessite aucun nettoyage
- Supprime le besoin de validation du nettoyage
Spécification
Cuve | |
3 L | |
Non stérile | |
230 mm |
HDPE | |
Oui | |
Naturel |