Learn More
Sampling Systems™ Bol mélangeur à usage unique SteriWare™
Idéal pour le pré-mélange de médicaments puissants et de substances hautement colorées. Sampling Systems™ Le bol mélangeur à usage unique SteriWare™ peut être utilisé dans les laboratoires et la production, ainsi que pour les tâches à petite échelle.
46.55€ - 191.00€
Spécification
Type de produit | Cuve |
---|---|
Matériau | HDPE |
Jetable | Oui |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Largeur (métrique) du bol | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Largeur (métrique) du bol | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15849401
|
Sampling Systems™
8017H-30S |
3 L | Stérile | 230 mm |
109.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819401
|
Sampling Systems™
8017H-05 |
500 mL | Non stérile | 129 mm |
159.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15829401
|
Sampling Systems™
8017H-05S |
500 mL | Stérile | 129 mm |
191.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839401
|
Sampling Systems™
8017H-30 |
3 L | Non stérile | 230 mm |
46.55€
15 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Peut être utilisé directement dans le sachet
- Ne nécessite aucun nettoyage
- Supprime le besoin de validation du nettoyage
Spécification
Cuve | |
HDPE | |
Oui | |
Naturel |