Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de sac jetable SteriWare™
L’échantillonneur de sac jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un dispositif hygiénique à usage unique spécialement conçu pour prélever des échantillons sur le côté du sac.
233.00€ - 307.00€
Code produit | Marque | Stérilité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11995846
|
Sampling Systems™
8085A-100 |
Non stérile | 25 mm |
233.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11905856
|
Sampling Systems™
8085A-100S |
Stérile | 25 mm |
256.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15691582
|
Sampling Systems™
8085N-100S |
Stérile | 14 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15839461
|
Sampling Systems™
8085N-100 |
Non stérile | 14 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
Spécification
HDPE | |
400 mm |