Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente simple SteriWare™
Conçu pour prélever un échantillon de 50 ml dans la fente d’échantillonnage située près de l’embout de l’échantillonneur. L’échantillonneur à fente simple jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est idéal pour prélever un seul échantillon à partir de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque: Sampling Systems™ 8069H-500
Informations supplémentaires : Poids : 5.07000kg
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
- Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
- Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Échantillonneur à fente | |
20/boîte | |
Non stérile | |
620 mm |
HDPE | |
50 ml | |
26 mm |